Läs mer
Terbufos-sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbufos-sulfoxide |
| CAS | 10548-10-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 H21 O3 P S3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Phosphorodithioic acid','S-[[(1,1-dimethylethyl)sulfinyl]methyl] O,O-diethyl ester (9CI','ACI), Methanethiol','(tert-butylsulfinyl)-','S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Phosphorodithioic acid','S-[(tert-butylsulfinyl)methyl] O,O-diethyl ester (7CI','8CI), Terbufos sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21O3PS3/c1-6-11-13(14,12-7-2)15-8-16(10)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3 |
| LEDER | CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butylsulfinylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ5-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.43 |
| Visa mer |