Läs mer
Terbufos-sulfoxide, TRC
Produktkod. 30415514
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30415514 100 mg
1 options
Produktkod. 30415514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT109003100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbufos-sulfoxide
CAS 10548-10-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 H21 O3 P S3
Kvantitet 100 mg
Synonym Phosphorodithioic acid','S-[[(1,1-dimethylethyl)sulfinyl]methyl] O,O-diethyl ester (9CI','ACI), Methanethiol','(tert-butylsulfinyl)-','S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Phosphorodithioic acid','S-[(tert-butylsulfinyl)methyl] O,O-diethyl ester (7CI','8CI), Terbufos sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C9H21O3PS3/c1-6-11-13(14,12-7-2)15-8-16(10)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
LEDER CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)C(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butylsulfinylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ5-phosphane
Molekylvikt (g/mol) 304.43
Formel vikt 304.039