Läs mer
Terbufos, TRC
Produktkod. 30422514
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30422514 500 mg
30409277 50 mg
2 options
Produktkod. 30422514
Brand: Toronto Research Chemicals TRCT109000500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13071-79-9
Kemiskt namn eller material Terbufos
Formel vikt 288.0441
InChI formel InChI=1S/C9H21O2PS3/c1-6-10-12(13,11-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
IUPAC-namn tert-butylsulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylformel C9 H21 O2 P S3
Molekylvikt (g/mol) 288.43
LEDER CCOP(=S)(OCC)SCSC(C)(C)C
Synonym Phosphorodithioic acid, S-[(tert-butylthio)methyl] O,O-diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Methanethiol, (tert-butylthio)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), AC 92100, Counter, Counter 15G, Cyanater, O,O-Diethyl S-(tert-butylthio)methyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] phosphorodithioate, S-[(tert-Butylthio)methyl] O,O-diethyl phosphorodithioate, Terbufos, Terbuphos, Terbutifos