Läs mer
Terbufoxon Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbufos-oxon-sulfone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21O5PS2/c1-6-13-15(10,14-7-2)16-8-17(11,12)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 304.0568 |