Läs mer
Terbufoxon Sulfoxide, TRC
Produktkod. 30138543
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138543 2.5 mg
30135108 10 mg
30008269 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138543 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1090852.5MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56165-57-2
Molekylformel C9 H21 O4 P S2
Molekylvikt (g/mol) 288.36
Synonym Phosphorothioic acid, S-[[(1,1-dimethylethyl)sulfinyl]methyl] O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl S-(tert-butylsulfinyl)methyl phosphorothioate, Terbufos oxon sulfoxide, Terbufoxon sulfoxide
IUPAC-namn 2-(dietoxifosforylsulfanylmethylsulfinyl)-2-metylpropan
LEDER CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbufos-oxon-sulfoxide
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H21O4PS2/c1-6-12-14(10,13-7-2)15-8-16(11)9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3
Formel vikt 288.0619