Läs mer
Terbutalin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317336
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317336 1 ml
1 options
Produktkod. 30317336 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17294950AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbutaline
CAS 23031-25-6
Analyt- eller komponentnamn Terbutaline
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C12 H19 N O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dihydroxy- (8CI), 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-benzenediol, (±)-Terbutaline, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol, AR-D 080301, AR-DO80301, Aerodur, Brican, Bricar, Bricaril, Bricyn, Fasma, KWD 2019, Terbutalin, Terbutaline
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-namn 5-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyetyl]bensen-1,3-diol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 225.28
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 225,1365 g/mol