missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Terbutaline-d9 3,5-Dibenzyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbutaline-d9 3,5-Dibenzyl Ether |
| CAS | 1189428-81-6 |
| Molekylformel | C26H22D9NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-[3,5-Bis(benzyloxy)phenyl]-2-(tert-butyl-d9-amino)ethanol, alpha-[[(1,1-Dimethylethyl-d9)amino]methyl]-3,5-bis(phenylmethoxy)bnzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31NO3/c1-26(2,3)27-17-25(28)22-14-23(29-18-20-10-6-4-7-11-20)16-24(15-22)30-19-21-12-8-5-9-13-21/h4-16,25,27-28H,17-19H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-[3,5-bis(phenylmethoxy)phenyl]-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.58 |
| Formel vikt | 414.2869 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?