Läs mer
Terbutaline-D9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbutalin-D9 |
| CAS | 1189658-09-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12H10D9NO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Terbutaline D9 (tert-butyl D9) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.34 |
| Formel vikt | 234.193 |
| Visa mer |