Läs mer
Terbutaline Hemisulfate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbutaline Sulfate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C12H19NO3.H2O4S/c2*1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 548.2404 |
| Procent renhet | >95% |