Läs mer
Terbutaline sulfate, MedChemExpress
Beskrivning
Terbutaline sulfate is an orally active β2-adrenergic receptor agonist and an active metabolite of bambuterol. Terbutaline sulfate can be used in asthma symptom research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbutaline sulfate |
| CAS | 23031-32-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H19NO3.1/2H2SO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Terbutaline hemisulfate |
| Löslighetsinformation | H2O : 250 mg/mL (911.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (18.23 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC(C(O)CNC(C)(C)C)=CC(O)=C1.[0.5H2SO4] |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.32 |
| Visa mer |