Läs mer
Terbutaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbutaline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 225.1365 |
| Procent renhet | >95% |