Läs mer
Terbutalin, TRC
Produktkod. 17924035
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17924035 100 mg
17912785 50 mg
17903395 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17924035 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT109763100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23031-25-6
Molekylformel C12 H19 N O3
Molekylvikt (g/mol) 225.28
Synonym 1,3-Benzenediol, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dihydroxy- (8CI), 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-benzenediol, (±)-Terbutaline, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol, AR-D 080301, AR-DO80301, Aerodur, Brican, Bricar, Bricaril, Bricyn, Fasma, KWD 2019, Terbutalin, Terbutaline
IUPAC-namn 5-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyetyl]bensen-1,3-diol
LEDER CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbutaline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3
Formel vikt 225.1365
Procent renhet >95%