missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Terbutalone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-ethanone Hydrochloride |
| CAS | 1246815-70-2 |
| Molekylformel | C12 H17 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-ethanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO3.ClH/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;/h4-6,13-15H,7H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)(C)NCC(=O)c1cc(O)cc(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(tert-butylamino)-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.73 |
| Formel vikt | 259.0975 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?