Läs mer
Terbuthylazine 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309294
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30309294 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30309294 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA17300000AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbuthylazine
CAS 5915-41-3
Analyt- eller komponentnamn Terbuthylazine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H16 Cl N5
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Terbuthylazine
InChI formel InChI=1S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)
Lösningstyp Single Solution
LEDER CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C)n1
IUPAC-namn 2-N-tert-butyl-6-chloro-4-N-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Lösningsmedel eller matris Acetone
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 229.71
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 229.1094 g/mol