Läs mer
Terbuthylazine-d5 (ethyl-d5), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbuthylazine D5 |
| CAS | 222986-60-9 |
| Molekylformel | C9 2H5 H11 Cl N5 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C)n1 |
| IUPAC-namn | 2-N-tert-butyl-6-chloro-4-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.74 |
| Formel vikt | 234.1408 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |