missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Terbuthylazine-(ethyl-d5), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbuthylazine D5 |
| CAS | 222986-60-9 |
| Molekylformel | C9 2H5 H11 Cl N5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine','6-chloro-N-(1,1-dimethylethyl)-N'-(ethyl-d5)- (9CI), 6-Chloro-N-(1,1-dimethylethyl)-N'-(ethyl-d5)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2-(1,1-dimethylethyl)-N4-(ethyl-d5)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Terbuthylazine-d5, Terbuthylazine-D5 (N-ethyl-D5), Terbuthylazine D5 (ethyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C)n1 |
| IUPAC-namn | 2-N-tert-butyl-6-chloro-4-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.74 |
| Formel vikt | 234.1408 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?