Läs mer
Terbuthylazine, MedChemExpress
Beskrivning
Terbuthylazine is an inhibitor of acetolactate syntase (ALS), is a selective herbicide.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbuthylazine |
| CAS | 5915-41-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H16ClN5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 23 mg/mL (100.13 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | CCNC1=NC(Cl)=NC(NC(C)(C)C)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.71 |
| Formel vikt | 229.71 |
| Visa mer |