Läs mer
Terbuthylazine metabolite CGA 324007 100 μg/mL in Acetonitrile:Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30308801
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30308801 1 ml
1 options
Produktkod. 30308801 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17305500MC100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbuthylazine Metabolite CGA 324007
CAS 309923-18-0
Analyt- eller komponentnamn Terbuthylazine Metabolite CGA 324007
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H12 N4 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, 6-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione
InChI formel InChI=1S/C7H12N4O2/c1-7(2,3)11-4-8-5(12)10-6(13)9-4/h1-3H3,(H3,8,9,10,11,12,13)
LEDER CC(C)(C)Nc1nc(O)nc(O)n1
IUPAC-namn 6-(tert-butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile/Methanol
Molekylvikt (g/mol) 184.1958
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 184.096 g/mol