Läs mer
Terbutylazinmetabolit SYN 545666 100 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbuthylazine Metabolite SYN 545666 |
| CAS | 2206682-85-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Terbuthylazine Metabolite SYN 545666 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H14 N4 O2 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N4O2/c1-8(2,3)11-5-9-6(13)12(4)7(14)10-5/h1-4H3,(H2,9,10,11,13,14) |
| LEDER | CN1C(=NC(=NC1=O)NC(C)(C)C)O |
| Visa mer |