missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Terbutryn-d5 (ethyl-d5), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbutryn D5 |
| CAS | 1219804-47-3 |
| Molekylformel | C10 2H5 H14 N5 S |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Terbutryn D5 (ethyl D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Nc1nc(NC(C)(C)C)nc(SC)n1 |
| IUPAC-namn | 4-N-tert-butyl-6-methylsulfanyl-2-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.39 |
| Formel vikt | 246.1675 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?