Läs mer
Terbutryn, MedChemExpress
Produktkod. 16442296
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16442296 500 mg
1 options
Produktkod. 16442296 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1991
MedChemExpress Terbutryn is a selective herbicide and a triazine compound.
Terbutryn is a selective herbicide and a triazine compound.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbutryn
CAS 886-50-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H19N5S
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.32 mM)
LEDER CSC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NCC)=N1
Molekylvikt (g/mol) 241.36
Formel vikt 241.36
Procent renhet 98.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid