Läs mer
Terbutryn, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbutryn |
| CAS | 886-50-0 |
| Molekylformel | C10 H19 N5 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Terbutryn, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine','N2-(1,1-dimethylethyl)-N4-ethyl-6-(methylthio)-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine','N-(1,1-dimethylethyl)-N'-ethyl-6-(methylthio)- (9CI), s-Triazine','2-(tert-butylamino)-4-(ethylamino)-6-(methylthio)- (7CI,8CI), N2-(1,1-Dimethylethyl)-N4-ethyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Ethylamino-4-methylthio-6-tert-butylamino-1,3,5-triazine, 2-Methylmercapto-4-ethylamino-6-tert-butylamino-1,3,5-triazine, 2-Methylthio-4-ethylamino-6-tert-butylamino-s-triazine, 2-Methylthio-4-tert-butylamino-6-ethylamino-s-triazine, 2-tert-Butylamino-4-ethylamino-6-methylthio-s-triazine, 4-Ethylamino-2-methylthio-6-tert-butylamino-1,3,5-triazine, 6-tert-Butylamino-4-ethylamino-2-methylthio-1,3,5-triazine, A 1866, Clarosan, GS 14260, Igran, Igran 50, Igran 500, Prebane, Saterb, Terbutrex, Terbutryn, Terbutryne, tert-Butryn |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15) |
| LEDER | CCNc1nc(NC(C)(C)C)nc(SC)n1 |
| IUPAC-namn | 4-N-tert-butyl-2-N-ethyl-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.36 |
| Formel vikt | 241.1361 |