Läs mer
Terconazole, MedChemExpress
Beskrivning
Terconazole is a broad-spectrum antifungal medication for the treatment of vaginal yeast infection.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terconazole |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 67915-31-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H31Cl2N5O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | R42470 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (56.34 mM) |
| Visa mer |