Läs mer
Terephthalaldehyde, 98%
Produktkod. 11469130
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11469130
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14930.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 623-27-8 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Tereftalaldehyd används som mellanprodukt för framställning av färgämnen och fluorescerande blekningsmedel. Det används vid syntes av polyiminer genom att reagera med alifatiska diaminer. Det används som en prekursor för framställning av paramagnetiska mikroporösa polymera organiska ramverk (POF) genom sampolymerisation med pyrrol, indol och karbazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Tereftalaldehyd används som mellanprodukt för framställning av färgämnen och fluorescerande blekningsmedel. Det används vid syntes av polyiminer genom att reagera med alifatiska diaminer. Det används som en prekursor för framställning av paramagnetiska mikroporösa polymera organiska ramverk (POF) genom sampolymerisation med pyrrol, indol och karbazol.
Löslighet Löslig i
varmt vatten, alkohol och eter.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-27-8
Molekylformel C8H6O2
Molekylvikt (g/mol) 134.134
MDL-nummer MFCD00006949
InChI-nyckel KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenedicarboxaldehyde, p-phthalaldehyde, terephthaldehyde, terephthaldialdehyde, terephthaladehyde, terephthaldicarboxaldehyde, terephthalic aldehyde, 1,4-phthalaldehyde, p-formylbenzaldehyde, terephtaldehyde
PubChem CID 12173
IUPAC-namn tereftalaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terephthalaldehyde
Smältpunkt 114°C to 117°C
Densitet 1.06
Kokpunkt 245°C
Flampunkt 76°C (168°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 385863
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in hot water,alcohol and ether.
Formel vikt 134.14
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Terephthalaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,4-Benzenedicarboxaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.