Läs mer
Tereftalaldehyd mono(dietylacetal), 97%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11403960
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403960 5 g 5g
11418396 25 g 25g
11428396 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403960 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15413.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 81172-89-6 | C12H16O3 | 208.26 g/mol
4-(dietoximetyl)bensaldehyd användes vid syntesen av 4-(dietoximetyl)bensylalkohol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-(dietoximetyl)bensaldehyd användes vid syntesen av 4
-(dietoximetyl)bensylalkohol.
Löslighet
löslig i alkohol, klorerade lösningsmedel och toluen. Sönderdelas i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Håll avstånd från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81172-89-6
Molekylformel C12H16O3
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD00010217
InChI-nyckel HTMXMFARWHNJDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethoxymethyl benzaldehyde, terephthalaldehyde mono diethyl acetal, benzaldehyde, 4-diethoxymethyl, terephthaldehyde mono diethyl acetal, terephthalaldehyde mono-diethyl acetal, pubchem22621, acmc-209tbs, 4-diethoxymethyl-benzaldehyde, 4-diethoxymethy benzaldehyde, 4-diethyoxymethyl benzaldehyde
PubChem CID 595993
IUPAC-namn 4-(dietoximetyl)bensaldehyd
LEDER CCOC(OCC)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Namnnotering stabilized
Densitet 1.047
Kokpunkt 89°C to 93°C (7 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 5 g
Beilstein 4293872
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation soluble in alcohol,chlorinated solvents and toluene. Decomposes in water.
Formel vikt 208.26
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.