Läs mer
Tereftalaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terephthalaldehyde |
| CAS | 623-27-8 |
| Molekylformel | C8H6O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,4-Benzenedicarboxaldehyde, 1,4-Benzenedialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, 1,4-Diformylbenzene, 1,4-Terephthaldicarbaldehyde, 4-Formylbenzaldehyde, NSC 13395, Terephthalic Aldehyde, p-Benzenedialdehyde, p-Benzenedicarboxaldehyde, p-Diformylbenzene, p-Formylbenzaldehyde, p-Phthaldialdehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H |
| LEDER | O=Cc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | Terephthalaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vikt | 134.0368 |