missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Terephthaldehyde monodiethylacetal, 97%, stabilized

Produktkod. p-195168 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10159562

Brand: Thermo Scientific Acros 294630250

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 81172-89-6 | C12H16O3 | 208.26 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 81172-89-6
Molekylformel C12H16O3
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD00010217
InChI-nyckel HTMXMFARWHNJDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-diethoxymethyl benzaldehyde, terephthalaldehyde mono diethyl acetal, benzaldehyde, 4-diethoxymethyl, terephthaldehyde mono diethyl acetal, terephthalaldehyde mono-diethyl acetal, pubchem22621, acmc-209tbs, 4-diethoxymethyl-benzaldehyde, 4-diethoxymethy benzaldehyde, 4-diethyoxymethyl benzaldehyde
PubChem CID 595993
IUPAC-namn 4-(dietoximetyl)bensaldehyd
LEDER CCOC(OCC)C1=CC=C(C=O)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Terephthaldehyde monodiethylacetal
Namnnotering 97%
Färg Brun till vit
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 89°C to 93°C (7.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CHOC6H4CH(OC2H5)2
Brytningsindex 1.5050 to 1.5075
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,chlorinated solvents and,toluene
Stabilisator 0.1 % triethylamine
Formel vikt 208.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Terephthaldehyde monodiethylacetal, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.