Läs mer
Terephthaldialdehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15879660
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15879660 100 g 100g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15879660 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8086170100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 623-27-8
Smältpunkt 112°C to 115°C
Kokpunkt 245°C to 248°C/1013 hPa
Molekylformel C6H4-1,4-(CHO)2
MDL-nummer MFCD00006949
Kvantitet 100 g
Synonym Terephthaldialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, Terephthalaldehyde, Terephthaldialdehyde
Molekylvikt (g/mol) 134.13