Läs mer
Terephthalic-2,3,5,6-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terephthalic acid ring-d4 |
| CAS | 60088-54-2 |
| Molekylformel | C8 2H4 H2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4 H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterioterephthalic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.16 |
| Formel vikt | 170.0517 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |