Läs mer
Terephthalic Acid-13C8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terephthalic Acid 13C8 |
| CAS | 1794767-08-0 |
| Molekylformel | 13C8 H6 O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Terephthalic Acid-13C8, 1,4-Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-di(carboxylic-13C) acid, Terephthalic-13C8 acid, Terephthalic acid-13C8, Terephthalic acid 13C8 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1 |
| LEDER | O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[13C](=O)O |
| IUPAC-namn | (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1,4-di(^{13}C)carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.072 |
| Formel vikt | 174.053 |