Läs mer
Tereftalsyra, 98+%
Produktkod. 11484184
Change view
Kvantitet:
10,000 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484184 500 g 500g
11493950 250 g 250g
11494184 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484184 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12527.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-21-0 | C8H6O4 | 166,132 g/mol
Tereftalsyra används i metallens organiska ramverk. Tereftalsyra används främst för att tillverka polyetylentereftalat (PET ) hartser och fibrer, polyesterfibrer, filmer, polyetentereftalat fasta hartser och polyetentereftalat tekniska hartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tereftalsyra används i metallens organiska ramverk. Tereftalsyra används främst för att tillverka polyetylentereftalat (PET ) hartser och fibrer, polyesterfibrer, filmer, polyetentereftalat fasta hartser och polyetentereftalat tekniska hartser.
Löslighet lätt löslig i
vatten (0,017 g/L vid 25 °C)
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den ska förvaras och användas i smält form.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-21-0
Molekylformel C8H6O4
Molekylvikt (g/mol) 166.132
MDL-nummer MFCD00002558
InChI-nyckel KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
PubChem CID 7489
ChEBI CHEBI:15702
IUPAC-namn tereftalsyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terephthalic acid
Smältpunkt 402 °C (sublimering)
Densitet 1.51
Flampunkt 260 °C (500 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Beilstein 1909333
Merck Index 14,9162
Löslighetsinformation lätt löslig i vatten (0,017 g/L vid 25 °C)
Formel vikt 166.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.