Läs mer
Tereftalsyra, bis-2-etylhexyester 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326985
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30326985 1 mL
1 options
Produktkod. 30326985 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17321900AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
CAS 6422-86-2
Molekylformel C24 H38 O4
Kvantitet 1 mL
InChI formel InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC-namn bis(2-etylhexyl) bensen-1,4-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 390.56
Formel vikt 390,277 g/mol