Läs mer
Tereftalsyra, bis-etylester 4000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terephthalic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 636-09-9 |
| Molekylformel | C12 H14 O4 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Terephthalic acid, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Diethyl terephthalate, NSC 68816, p-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, p-Diethyl phthalate, Terephthalic acid diethyl ester, Terephthalic acid, bis-ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | Dietylbensen-1,4-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.2372 |
| Formel vikt | 222,0892 g/mol |