Läs mer
Terephthalic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15838400
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15838400 1 kg 1kg
15828400 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15838400 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8007621000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-21-0
Specifikationer
Smältpunkt 402°C (sublimed)
Densitet 1.51 g/cm3 at 20°C
Molekylformel C6H4-1,4-(COOH)2
MDL-nummer MFCD00002558
Kvantitet 1 kg
Synonym Terephthalic acid, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, p-Phthalic acid, Terephthalic acid
Molekylvikt (g/mol) 166.13