Läs mer
Tereftalsyra, TRC
Produktkod. 30003559
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30003559 5 g
1 options
Produktkod. 30003559 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1125005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terephthalic acid
CAS 100-21-0
Molekylformel C8 H6 O4
Kvantitet 5 g
Synonym Terephthalic Acid, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, Terephthalic acid (7CI,8CI), 1,4-Dicarboxybenzene, 4-Carboxybenzoic acid, Amoco TA 33, NSC 36973, QTA, S-LOP, TA 33LP, TPA, TPA (terephthalic acid), WR 16262, p-Benzenedicarboxylic acid, p-Carboxybenzoic acid, p-Dicarboxybenzene, p-Phthalic acid
InChI formel InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn Tereftalsyra
Molekylvikt (g/mol) 166.13
Formel vikt 166.0266