Läs mer
Terephthalic-d4 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terephthalic acid ring-d4 |
| CAS | 60088-54-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 2H4 H2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid (9CI','ACI), Terephthalic-d4 acid (6CI), 2,3,5,6-Tetradeuterioterephthalic acid, Terephthalic-2,3,5,6-d4 acid, Terephthalic-2,3,5,6-D4 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterioterephthalic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.16 |
| Visa mer |