missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Terephthalic-d4 Acid, TRC

Produktkod. 30413410
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413410 5 g
30411756 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30413410 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1125045G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Terephthalic acid ring-d4
CAS 60088-54-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 2H4 H2 O4
Kvantitet 5 g
Synonym 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid (9CI','ACI), Terephthalic-d4 acid (6CI), 2,3,5,6-Tetradeuterioterephthalic acid, Terephthalic-2,3,5,6-d4 acid, Terephthalic-2,3,5,6-D4 acid
InChI formel InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1C(=O)O
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterioterephthalic acid
Molekylvikt (g/mol) 170.16
Formel vikt 170.0517
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.