Läs mer
Terefthaloylklorid, 99 %
Produktkod. 11453554
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453554 250 g 250g
11443554 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453554 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11224.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-20-9 | C8H4Cl2O2 | 203,02 g/mol
Tereftaloylklorid fungerar som en monomer med p-fenylendiamin som används vid framställning av polymer, dvs. polyparafenylentereftalamid. Det är en aktiv komponent i prestandapolymerer och aramidfibrer, vilket ger flambeständighet, kemisk beständighet, temperaturstabilitet, låg vikt och mycket hög hållfasthet. Det används också som en effektiv vattenrenare, som används för att stabilisera isocyanater och uretanprepolymerer. Vidare används det vid framställning av flytande kristallina härdplaster genom termisk cyklotrimerisering av dicyanatföreningar av ringsubstituerade bis(4-hydroxifenyl)tereftalater. Utöver detta är det involverat i kondensationsreaktionen med difunktionell alfa,μ -diaminopolystyren för att få kedjeförlängd polystyreninnehållande amidbindningar längs polymerryggraden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tereftaloylklorid fungerar som en monomer med p-fenylendiamin som används vid framställning av polymer, dvs. polyparafenylentereftalamid. Det är en aktiv komponent i prestandapolymerer och aramidfibrer, vilket ger flambeständighet, kemisk beständighet, temperaturstabilitet, låg vikt och mycket hög hållfasthet. Det används också som en effektiv vattenrenare, som används för att stabilisera isocyanater och uretanprepolymerer. Vidare används det vid framställning av flytande kristallina härdplaster genom termisk cyklotrimerisering av dicyanatföreningar av ringsubstituerade bis(4-hydroxifenyl)tereftalater. Utöver detta är det involverat i kondensationsreaktionen med difunktionell alfa, μ-diaminopolystyren för att få kedjeförlängd polystyren innehållande amidbindningar längs polymerens ryggrad.
Löslighet Löslig i etanol, eter och andra vanliga organiska lösningsmedel
.
Noter
Inkompatibel med alkoholer, oxidationsmedel, vatten och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-20-9
Molekylformel C8H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 203.02
MDL-nummer MFCD00000693
InChI-nyckel LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride
PubChem CID 7488
IUPAC-namn bensen-1,4-dikarbonylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terephthaloyl chloride
Smältpunkt 79 °C till 83 °C
Kokpunkt 265 °C
Flampunkt 180 °C (356 °F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 607796
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i etanol, eter och andra vanliga organiska lösningsmedel.
Formel vikt 203.02
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Terephthaloyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Benzenedicarbonyl dichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.