Läs mer
Tereftaloylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terephthaloyl Chloride |
| CAS | 100-20-9 |
| Molekylformel | C8H4Cl2O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,4-Benzenedicarbonyl Dichloride, 1,4-Benzenedicarbonyl Chloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,4-Di(chlorocarbonyl)benzene, Benzene 1,4-Dicarboxylic Acid Dichloride, NSC 41885, Terephthalic Acid Chloride, Terephthalic Acid Dichloride, Terephthalic Dichloride, Terephthaloyl Dichloride, p-Phenylenedicarbonyl Dichloride, p-Phthaloyl Chloride, p-Phthaloyl Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H |
| LEDER | ClC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | Bensen-1,4-dikarbonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.02 |
| Formel vikt | 201.9588 |