Läs mer
Tereftaloylklorid, TRC
Produktkod. 30410010
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30410010 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30410010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1125052.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Terephthaloyl Chloride
CAS 100-20-9
Molekylformel C8H4Cl2O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1,4-Benzenedicarbonyl Dichloride, 1,4-Benzenedicarbonyl Chloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,4-Di(chlorocarbonyl)benzene, Benzene 1,4-Dicarboxylic Acid Dichloride, NSC 41885, Terephthalic Acid Chloride, Terephthalic Acid Dichloride, Terephthalic Dichloride, Terephthaloyl Dichloride, p-Phenylenedicarbonyl Dichloride, p-Phthaloyl Chloride, p-Phthaloyl Dichloride
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H
LEDER ClC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)Cl
IUPAC-namn Bensen-1,4-dikarbonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.02
Formel vikt 201.9588