Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Terfenadin
Produktkod. 15494409
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494409 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15494409 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61936.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 50679-08-8 | C32H41NR2
Terfenadin har använts för att studera histamins roll vid klåda relaterad till proteinasaktiverade receptorer (PAR) hos möss. Terfenadin har också använts för att blockera histaminreceptor typ 1 för att studera patogenesen av 2,4-dinitrobensensulfonsyra (DNBS)-inducerad ulcerös kolit hos råttor.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Beskrivning Vit till off-white
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Formatera Powder
För användning med (applikation) Ett antihistamin
CAS 50679-08-8
Molekylformel C32H41NO2
Formel vikt 471,67 g/mol
Smältpunkt 145 °C till 152 °C
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning