missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Terfenadine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terfenadine-d3 |
| CAS | 192584-82-0 |
| Molekylformel | C32 D3 H38 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3/i15D2,30D |
| LEDER | [2H]C([2H])(CCN1CCC(CC1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3)C([2H])(O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1-(4-tert-butylphenyl)-1,2,2-trideuterio-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.692 |
| Formel vikt | 474.333 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?