Läs mer
Terfenadine EP Impurity H, Mikromol™
Beskrivning
Terfenadine EP Impurity H, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-(4-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)butyl)piperidin-4-yl)diphenylmethanol |
| CAS | 147158-67-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1-(4-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)butyl)piperidin-4-yl)diphenylmethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C32 H41 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | [1-[4-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]butyl]piperidin-4-yl]diphenylmethanol, Terfenadine Imp. H (EP), Terfenadine Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C32H41NO/c1-31(2,3)27-19-17-26(18-20-27)12-10-11-23-33-24-21-30(22-25-33)32(34,28-13-6-4-7-14-28)29-15-8-5-9-16-29/h4-9,13-20,30,34H,10-12,21-25H2,1-3H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccc(CCCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1 |
| Visa mer |