Läs mer
Terfenadin EP Impurity J, Mikromol™
Produktkod. 30458745
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458745 4 x 25 mg
30052183 100 mg
30051962 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30458745 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0055.0300254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Terfenadin EP Impurity J, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate
CAS 100499-85-2
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H35 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethyl 1-[(4RS)-4-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-hydroxybutyl]-piperidine-4-carboxylate, Terfenadine Imp. J (EP), Terfenadine Impurity J
InChI formel InChI=1S/C22H35NO3/c1-5-26-21(25)18-12-15-23(16-13-18)14-6-7-20(24)17-8-10-19(11-9-17)22(2,3)4/h8-11,18,20,24H,5-7,12-16H2,1-4H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCOC(=O)C1CCN(CCCC(O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C)CC1
IUPAC-namn etyl 1-[4-(4-tert-butylfenyl)-4-hydroxybutyl]piperidin-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 361.52
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 361,2617 g/mol