Läs mer
Terfenadin, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terfenadine |
| CAS | 50679-08-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Terfenadine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C32 H41 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Terfenadine |
| InChI formel | InChI=1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Visa mer |