Läs mer
Terfenadin, Mikromol™
Produktkod. 17970856
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17970856 500 mg
1 options
Produktkod. 17970856 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0055.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Terfenadin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Terfenadine
CAS 50679-08-8
Analyt- eller komponentnamn Terfenadine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C32 H41 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Terfenadine
InChI formel InChI=1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn 1-(4-tert-butylphenyl)-4-[4-[hydroxi(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 471.67
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 471,3137 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.