Läs mer
Terfenadone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terfenadone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H39NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29,35H,10,15,20-24H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 469.2981 |