Läs mer
Terfuboxon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbufos-oxon |
| CAS | 56070-14-5 |
| Molekylformel | C9 H21 O3 P S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Phosphorothioic acid','S-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl S-(tert-butylthio)methyl phosphorothioate, Terbufos oxon, Terbufoxon |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21O3PS2/c1-6-11-13(10,12-7-2)15-8-14-9(3,4)5/h6-8H2,1-5H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(OCC)SCSC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-(diethoxyphosphorylsulfanylmethylsulfanyl)-2-methylpropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.36 |
| Formel vikt | 272.067 |