Läs mer
Cole-Parmer™ Terg-A-Zyme™ Rengöringsmedel
Produktkod. 11787168 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11787168 1 st Varje
1 options
Produktkod. 11787168 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1777705
 Begränsad artikel
I lager
Använd dessa överlägsna rengöringsmedel på glas, metall, plast, gummi och andra hårda material i dina kritiska rengöringsprocesser. Terg-A-Zyme™ Rengöringsmedel sköljs av helt utan störande rester.
Vitt pulverrengöringsmedel är säkert, luktfritt och FDA-kompatibelt.
  • Terg-A-Zyme rengöringsmedel kombinerar den ursprungliga Alconox; kraft med proteinenzymer.
  • ALCONOX och TERG-A-ZYME är registrerade varumärken för Alconox Inc.
Specifikationer
Produkttyp Terg-A-Zyme Rengöringsmedel
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel
För användning med (applikation) För proteinborttagning
Kvantitet 1 st
compliance-icons
Produktbeteckning
  • tergazyme
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium tripolyphosphate