Läs mer
Thermo Scientific™ Tergitol™ 7-laktos-TTC-agar
Produktkod. 10670795
Förpackningstyp:
Flow wraped - Enkelt lager
Lådor med 2 x 10 tallrikar inslagna i film
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10670795
Brand: Thermo Scientific™ PO5164A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Räkna upp och särskilj koliforma bakterier från vatten- och matprover med detta färdiga att använda medium.
Räkna upp och särskilj koliforma bakterier från vatten- och livsmedelsprover med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ Tergitol™ 7-laktos-TTC-agar . Tergitol 7 hämmar grampositiva organismer vilket möjliggör överlägsen återhämtning av koliforma bakterier. Tillsatsen av tri-fenyltetrazoliumklorid (TTC) möjliggör igenkänning och identifiering av Escherichia coli och Enterobacter aerogenes . Fermentering av laktos ses av en förändring i färgen på pH-indikatorn bromtymolblått. TTC reduceras snabbt till rött formazan av de flesta koliforma organismer utom E. coli och Enterobacter aerogenes, vilket möjliggör enkel differentiering.
Använda Tergitol 7-Laktos-TTC-agar för detektion och räkning av koliformer i mat- och vattenprover.
  • Lättläst: skiljer enkelt Escherichia coli (gula kolonier) och Enterobacter -arter (grönaktiga/gula kolonier) från koliformer (röda kolonier).
  • Klar att använda: bekvämlighet med förberedda media.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Tergitol™ är ett varumärke som tillhör Dow Chemical företag (Dow )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Reseda grön, transparent
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning Tergitol 7-laktos-TTC-agar
Formatera 90 mm plåt
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agar
Fyll vikt 7.2± 0,2
Förpackningstyp Flow wraped - Enkelt lager